주요 문서
667854
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diphenylphospholano)ethane
kanata purity
동의어(들):
(S,S)-Ph-BPE,BPE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H36P2
CAS Number:
Molecular Weight:
506.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
mp
143-147 °C
작용기
phenyl
phosphine
SMILES string
C1C[C@H](P(CCP2[C@@H](CC[C@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChI key
VHHAZLMVLLIMHT-CUPIEXAXSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)