분석
98%
형태
solid
mp
65-67 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)\C=N\O
InChI
1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+
InChI key
OVGLVOLWBBGQHS-DUXPYHPUSA-N
애플리케이션
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime may be used in chemical synthesis.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable