주요 문서
277991
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
동의어(들):
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Pd
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
라벨링 범위
5 wt. % loading
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for the hydrogenation, the Rosenmund reduction.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bold, G.; Steiner, H. et al.
Helvetica Chimica Acta, 73, 405-405 (1990)