주요 문서
76022
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
5% Pd basis
동의어(들):
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Pd
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
농도
5% Pd
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Usually supported on BaSO4, or an appropriate form of carbon, and useful catalyst for hydrogenations.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)