Merck
수소화 촉매
일반적인 수소화 촉매인 이리듐, 니켈, 팔라듐, 백금, 로듐 및 루테늄 금속
수소화 촉매, 일반적으로 이리듐, 니켈, 팔라듐, 백금, 로듐 또는 루테늄은 수소 및 기타 화합물 간의 화학 반응을 활성화하기 위해서 사용됩니다. 금속 촉매 작용에서 수소화 반응을 위한 물질은 불균일 금속 촉매 및 균일 금속 촉매로 나눌 수 있습니다.  
자사의 광범위한 불균일 촉매 포트폴리오는 보다 빠른 대규모 생산 및 선택적인 제품 형성을 허용합니다. 금속 비율 및 탄소 구조의 조절은 반응성을 변화시키고 애플리케이션 가능성을 확장시킵니다. 자사 포트폴리오는 Evonik 고체 불균일 촉매가 추가되어 활성탄 금속 제품을 다양화했습니다.  
또한, 자사는 매우 다용도인 균일 촉매 제품을 제공합니다. 이러한 촉매는 불균일 촉매보다 일반적으로 보다 선택적이고 특징화되어서, 대안적인 결과를 위해 합리적으로 조작될 수 있도록 합니다. 촉매가 반응 혼합물에 직접 통합되기 때문에, 반응 온도를 증가시킬 필요없이 더 높은 반응률을 보입니다. 하지만, 촉매를 최종 제품에서 제거할 필요가 있습니다.
제약, 농약, 산업용 화학제제 또는 맞춤형 제조 분야에서 작업하는지 여부에 상관 없이, 자사의 포괄적인 고품질 촉매에서 귀하의 애플리케이션에 대한 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다. 글로벌 가용성을 갖춘 강력한 공급망은 적시에 납품을 보장하여 귀하의 작업을 계속 진행할 수 있도록 합니다. 자사는 광범위한 카탈로그 포트폴리오에 더해, API 제조를 위한 팔라듐 전촉매의 맞춤형 촉매 합성 및 벌크 생산을 제공합니다. 귀하의 과학적 발전을 지원하는 자사의 비교할 수 없는 포트폴리오 및 서비스를 발견하십시오.