주요 문서
292427
Sigma-Aldrich
α-D-Glucopyranosyl bromide tetrabenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H27BrO9
CAS Number:
Molecular Weight:
659.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES string
Br[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI key
WISFGQOOKBVKPD-RLXMVLCYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)