주요 문서
299073
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
64.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
11.4 mmHg ( 20 °C)
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % D
분석
99% (CP)
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.37 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-KQORAOOSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)