주요 문서
300330
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
88.82
Beilstein:
3647886
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
2.0 M in diethyl ether
density
0.823 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)