주요 문서
308676
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(NH2)CO2CH3·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
201.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)