주요 문서
310808
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Labeled Glucose, Dextrose-6-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC5H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
Beilstein:
5810734
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
powder
광학 활성
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2+1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-HYISWWFJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.