주요 문서
318361
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Camphorsulfonylimine
99%
동의어(들):
(1S)-(−)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide, (3aS)-(−)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
213.30
Beilstein:
85296
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]19/D −34°, c = 1 in chloroform
mp
228-230 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m1/s1
InChI key
ZAHOEBNYVSWBBW-OMNKOJBGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)