About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.17
Beilstein:
4308995
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]25/D −48°, c = 2 in chloroform
mp
131-133 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1
InChI key
QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
애플리케이션
Used for α-amino acid synthesis and the preparation of β-lactam antibiotics.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40, 1077-1077 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5385-5385 (1991)
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.