주요 문서
325988
Sigma-Aldrich
Thulium(III) carbonate hydrate
99.99%
동의어(들):
Carbonic acid thulium(III) salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Tm2(CO3)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
517.90 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99.99%
반응 적합성
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Tm/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChI key
DMOSHJIOLRHSGW-UHFFFAOYSA-H
애플리케이션
Reagent for thermal decomposition
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)