Key Documents
336173
Sigma-Aldrich
Tantalum boride (1:2)
99.5%
동의어(들):
Tantalum diboride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
TaB2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.5%
형태
powder
입자 크기
−325 mesh
SMILES string
B#[Ta]#B
InChI
1S/2B.Ta
InChI key
JEUVAEBWTRCMTB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable