주요 문서
344389
Sigma-Aldrich
Pyrrole-d5
98 atom % D
동의어(들):
1H-Pyrrole-1,2,3,4,5-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D5N
CAS Number:
Molecular Weight:
72.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
131 °C
mp
-23 °C
density
1.115 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
InChI key
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
91.4 °F
Flash Point (°C)
33 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)