주요 문서
614866
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane-d21
98 atom % D
동의어(들):
Decyl bromide-d21
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)8CD2Br
Molecular Weight:
242.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
238 °C (lit.)
density
1.166 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+21
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
InChI key
MYMSJFSOOQERIO-SLBGAMDCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)