About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
density
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
InChI key
NVGJZDFWPSOTHM-YRZWDFBDSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)