주요 문서
357642
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butylacetophenone
97%
동의어(들):
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4′-tert-Butylacetophenone is a para-substituted acetophenone.
애플리케이션
4′-tert-Butylacetophenone may be used in the synthesis of 2-pyridone derivatives and their fluorescence spectra has been evaluated.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
86.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
30 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Some 3-cyano-4, 6-diaryl-2-pyridones with luminiscent properties.
Kuthan J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 44(8), 2409-2416 (1979)