주요 문서
365297
Sigma-Aldrich
Lithium metaborate dihydrate
동의어(들):
Lithium borate (LiBO2 ) dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiBO2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
85.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식:
solid
양식
solid
Quality Level
농도
11.7-13% B (by NaOH, titration)
SMILES string
[Li+].O.O.[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li.2H2O/c2-1-3;;;/h;;2*1H2/q-1;+1;;
InChI key
MAXQFCAELLTPNS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)