주요 문서
366501
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N,d4 chloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
15ND4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
58.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 15N
99 atom % D
Quality Level
양식
powder
기술
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[Cl-].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1/hD4
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-QJNGTKNVSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)