분석
99.99% trace metals basis
양식
solid
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
1-2 (25 °C, 5%)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
InChI key
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
may contain excess sulfuric acid
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges