주요 문서
37277
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarveol
purum, mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(1S,2S,5S)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
5729399
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
grade
purum
분석
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D +20±1°, neat
구성
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
refractive index
n20/D 1.476-1.479
density
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H](C[C@@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
InChI key
KRCZYMFUWVJCLI-GUBZILKMSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2