주요 문서
37278
Sigma-Aldrich
(−)-Dihydrocarveol
mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(1R,2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
2433199
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −20±1°, neat
구성
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
refractive index
n20/D 1.476-1.479
density
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H](C[C@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
KRCZYMFUWVJCLI-OPRDCNLKSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)