주요 문서
373885
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate-block-ethoxylate
average Mn ~5,300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H22O7
CAS Number:
Molecular Weight:
230.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.3 mmHg ( 20 °C)
설명
functionality 2.5
분자량
average Mn ~5,300
포함
400-800 ppm BHT as inhibitor
구성
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
density
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI key
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)