주요 문서
377791
Sigma-Aldrich
3,3,3′,3′-Tetramethyl-1,1′-spirobiindane-5,5′,6,6′-tetraol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H24O4
CAS Number:
Molecular Weight:
340.41
Beilstein:
2226231
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
96%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC2(CC(C)(C)c3cc(O)c(O)cc23)c4cc(O)c(O)cc14
InChI
1S/C21H24O4/c1-19(2)9-21(13-7-17(24)15(22)5-11(13)19)10-20(3,4)12-6-16(23)18(25)8-14(12)21/h5-8,22-25H,9-10H2,1-4H3
InChI key
POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SHBG(6462)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)