About This Item
Linear Formula:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
양식
viscous liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.423
점도
50 cSt
density
0.982 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
InChI key
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>214.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 101.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.