주요 문서
382337
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
98%
동의어(들):
α,α-Diphenyl-D-prolinol, (R)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H19NO
CAS Number:
Molecular Weight:
253.34
Beilstein:
4353363
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +69°, c = 3 in chloroform
mp
77-80 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
InChI key
OGCGXUGBDJGFFY-MRXNPFEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used to prepare the corresponding oxazaborolidines for the borane-mediated asymmetric reduction of ketones.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Synlett, 929-929 (1993)