분석
97%
mp
159-163 °C (lit.)
SMILES string
NC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C3=CC=C(OC4=CC=C(N)C=C4)C=C3
InChI
1S/C27H20F6N2O2/c28-26(29,30)25(27(31,32)33,17-1-9-21(10-2-17)36-23-13-5-19(34)6-14-23)18-3-11-22(12-4-18)37-24-15-7-20(35)8-16-24/h1-16H,34-35H2
InChI key
HHLMWQDRYZAENA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable