주요 문서
476331
Sigma-Aldrich
4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenyl-1,1′-diyldioxy)dianiline
98%
동의어(들):
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
410.51
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
InChI
1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
InChI key
KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yanling Li et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-05)
A zeolite/polyimide composite separator with a spongy-like structure was prepared by phase inversion methods based on heat-resistant polyimide (PI) polymer matrix and ZSM-5 zeolite filler, with the aim to improve the thermal stability and electrochemical properties of corresponding batteries. The