주요 문서
756245
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclotetrasiloxane
90%
동의어(들):
CS-697, Polyglycidyl ether cyclosiloxane, Tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclomethylsiloxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H56O12Si4
CAS Number:
Molecular Weight:
697.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
90%
형태
viscous liquid
eq. wt.
175-190 g/eq Epoxide
점도
125-250 cP
density
1.132 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si]2(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(CCCOCC3CO3)O[Si](C)(CCCOCC4CO4)O[Si](C)(CCCOCC5CO5)O2
InChI
1S/C28H56O12Si4/c1-41(13-5-9-29-17-25-21-33-25)37-42(2,14-6-10-30-18-26-22-34-26)39-44(4,16-8-12-32-20-28-24-36-28)40-43(3,38-41)15-7-11-31-19-27-23-35-27/h25-28H,5-24H2,1-4H3
InChI key
BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
392.0 °F
Flash Point (°C)
200 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)