주요 문서
393614
Sigma-Aldrich
m-Tolylboronic acid
97%
동의어(들):
3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, 3-Tolylboronic acid, m-Boronotoluene, m-Methylbenzeneboronic acid, m-Methylphenylboronic acid, m-Tolueneboronic acid, m-Tolyldihydroxyborane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
135.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI key
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)