주요 문서
396249
Sigma-Aldrich
4,4′-Thiobisbenzenethiol
98%
동의어(들):
Bis(4-mercaptophenyl) sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
S(C6H4SH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
250.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful monomer and intermediate for dyes.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)