분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI key
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
애플리케이션
Valuable synthon for quinoline antibacterials.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Organic preparations and procedures international, 22, 761-761 (1990)