주요 문서
761990
Sigma-Aldrich
(R)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
97%
동의어(들):
(R)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
115.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 4.469
bp
68-71 °C (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H]1N(C)CCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
VCOJPHPOVDIRJK-ZCFIWIBFSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
160.0 °F
Flash Point (°C)
71.11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)