About This Item
Linear Formula:
Ni(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
425.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: nickel
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Ni]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ni/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChI key
PIIJAZNTPALBJL-ORWWTJHYSA-L
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)