분석
99%
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Au].CP(C)C
InChI
1S/C3H9P.Au.ClH/c1-4(2)3;;/h1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
BVRRHCPRDPAYFI-UHFFFAOYSA-M
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.