주요 문서
404845
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
1.0 M in heptane
동의어(들):
Aluminumtriethanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al(C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
liquid
Quality Level
농도
1.0 M in heptane
density
0.703 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1