주요 문서
405019
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
97%
동의어(들):
Furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
150.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2nccnc12
InChI
1S/C6H2N2O3/c9-5-3-4(6(10)11-5)8-2-1-7-3/h1-2H
InChI key
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)