주요 문서
406686
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~2,000
동의어(들):
Diaminopolypropylene glycol, Poly(oxypropylene)diamine, Polypropylene glycol diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
viscous liquid
Quality Level
분자량
average Mn ~2,000
refractive index
n20/D 1.451
density
0.996 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI key
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
365.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
185 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)