주요 문서
390410
Sigma-Aldrich
3,3′-Diethylthiacyanine iodide
Dye content ~97 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H19IN2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
466.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
≥96.5% (HPLC)
Quality Level
양식
powder or crystals
구성
Dye content, ~97%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
424 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C19H19N2S2.HI/c1-3-20-14-9-5-7-11-16(14)22-18(20)13-19-21(4-2)15-10-6-8-12-17(15)23-19;/h5-13H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3,3′-Diethylthiacyanine iodide (DTTHCI) is a fluorophore.
애플리케이션
3,3′-Diethylthiacyanine iodide has been used to investigate the kinetics of fluorescence staining in bacteria (two Gram-negative and two Gram-positive species).
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)