주요 문서
407577
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane propoxylate triacrylate
average Mn ~644
동의어(들):
Propoxylated trimethylolpropane triacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
644.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
liquid
Quality Level
분자량
average Mn ~644
포함
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.46
density
1.051 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
InChI key
NCNNNERURUGJAB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)