주요 문서
412120
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate (1PO/OH) triacrylate
contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
동의어(들):
Glycerol propoxylate triacrylate, Propoxylated glycerin triacrylate, Propoxylated glyceryl triacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]lCH2][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]m][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]nCH2][-CH]
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
liquid
Quality Level
분자량
average Mn ~428
포함
300 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCO.OC(=O)C=C.OCC(O)CO
InChI
1S/C21H32O9/c1-4-19(22)28-13-7-10-25-16-18(27-12-9-15-30-21(24)6-3)17-26-11-8-14-29-20(23)5-2/h4-6,18H,1-3,7-17H2
InChI key
DMQYPVOQAARSNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
495.5 °F
Flash Point (°C)
257.5 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)