문서
408808
Sigma-Aldrich
Gallium(III)-phthalocyanine chloride
Dye content 97 %
동의어(들):
Phthalocyanine gallium(III) monochloride salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H16ClGaN8
CAS Number:
Molecular Weight:
617.70
Beilstein:
8469090
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
powder
Quality Level
구성
Dye content, 97%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: gallium
λmax
694 nm
SMILES string
Cl[GaH2].Cn1c2nc3nc(nc4n(C)c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.ClH.Ga/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
InChI key
PRMHOXAMWFXGCO-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable