구성
Dye content, ~85%
mp
>360 °C (lit.)
λmax
565 nm
OPV 기기 성능
ITO/MoO3/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
ITO/SubPc/F16CuPc/Al
ITO/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
SMILES string
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6ccccc6c(nc2c7ccccc37)n15)c8ccccc48
InChI
1S/C24H12BClN6/c26-25-31-21-15-9-3-5-11-17(15)23(31)30-24-18-12-6-4-10-16(18)22(32(24)25)29-20-14-8-2-1-7-13(14)19(27-20)28-21/h1-12H/b28-19-,28-21-,29-20-,29-22-
InChI key
IFJKCEPOUBWFFD-QJAIGJGMSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable