주요 문서
409421
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt solution
40 wt. % in H2O
동의어(들):
1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-, monosodium salt, Sodium 3-allyloxy-2-hydroxy-1-propanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2OCH2CH(OH)CH2SO3Na
CAS Number:
Molecular Weight:
218.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
liquid
Quality Level
농도
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.394
density
1.17 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].OC(COCC=C)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)