주요 문서
409944
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl vinyl ether
98%
동의어(들):
3-[(Ethenyloxy)methyl]heptane, Vinyl 2-ethylhexyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
177-178 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI key
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)