분석
98% trace metals basis
양식
powder
mp
>300 °C (lit.)
오비탈 에너지
HOMO 5.8 eV
LUMO 3.1 eV
OLED 기기 성능
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
SMILES string
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
InChI key
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.