분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
thioester
SMILES string
CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
PJFHXBBYLAVSLJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
S-tert-Butyl thioacetate is a thioester.
애플리케이션
S-tert-Butyl thioacetate may be used for the preparation of vinyloxyborane derivative.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Synthetic studies on an antitumor antibiotic, bleomycin. XIV. The synthesis of Boc-pyrimidoblamic acid.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(2), 520-526 (1985-02-01)