주요 문서
418870
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
형태
viscous liquid
Quality Level
특이 활성도
1.9 carboxyl groups per molecule
분자량
average Mn ~3,800
구성
acrylonitrile, 8-12 wt. %
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
점도
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
산성 번호
28
전이 온도
Tg −66 °C (DSC)
density
0.924 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
InChI key
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Component of epoxy-based adhesives, composites and coatings. Intermediate in corrosion-resistant vinyl esters, acrylated epoxies used in radiation curing and photopolymer printing plates.
특징 및 장점
Enhances impact strength, thermal shock, peel strength and crack resistance of epoxy compositions.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)