주요 문서
430072
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-butadiene)
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
pellets
Quality Level
용융 지수
6 g/10 min (200°C/5kg)
구성
butadiene, 4 wt. %
경도
105 (Rockwell R, ASTM D 785)
전이 온도
softening point 103 °C (Vicat, ASTM D 1525)
density
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChI key
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Molded or extruded into toys, packaging, appliances, communication cassettes, dinnerware and serviceware.
특징 및 장점
Better impact resistance than polystyrene. Amenable to various processing methods. Susceptible to environmental (UV) degradation.
물리적 형태
High-impact amorphous thermoplastic.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)